Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Uridin, 99 %
Artikelnummer. 10091993 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10091993 1 g Glasflaske 1g
10274900 25 g Glasflaske 25g
10513691 100 g Glasflaske 100g
10012783 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10091993 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 140770010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.91 DKK
    241.65 DKK / 1g
    Spare 26.26 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 58-96-8 | C9H12N2O6 | 244,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-96-8
Molekylær formel C9H12N2O6
Molekylvægt (g/mol) 244.2
MDL nummer MFCD00006526
InChI nøgle DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC navn 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uridine
Absorbans 0,72 til 0,76 (A250/A260), 0,34 til 0,38 (A280/A260)
Smeltepunkt 162,0 °C til 170,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% maks. (105 °C, 2 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 31, 23
Merck Index 15, 10062
Specifik rotation +8.40
Spektrofotometri 98% min. (lambda maks. 262nm, pH 7) molarabsorption 10100 +/-2%, på tør basis
Transmission 95% min. (c=1, H2O, 430nm) 1 cm celle
Formel vægt 244.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver