Få mere at vide
Uridine, 99.52%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11422081 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11422081 50 g
11412081 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422081 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219476350
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58-96-8
Molekylær formel C9H12N2O6
Molekylvægt (g/mol) 244.203
InChI nøgle DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC navn 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uridine
Farve Hvid
Mængde 50 g
Formel vægt 244.2
Procent renhed 99.52%
Fysisk form Pulver