Få mere at vide
MedChemExpress Uridine
Artikelnummer. 16462276
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16462276 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16462276 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYB1449
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
MedChemExpress Uridine (β-Uridine) is a glycosylated pyrimidine-analog containing uracil attached to a ribose ring (or more specifically, aribofuranose) via a β-N1-glycosidic bond.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 244.2 g/mol
Produkttype Natural Products
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 99.96%
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (409.50 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (204.75 mM∣Need ultrasonic)
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 58-96-8
Synonym β-Uridine