missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Uridine-5'-triphosphate Trisodium Salt Dihydrate (>90%), TRC

Artikelnummer. 30450014
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450014 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450014 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU830048100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Uridine-5'-triphosphate Trisodium Salt Dihydrate
CAS 116295-90-0
Molekylær formel C9 H12 N2 Na3 O15 P3 . 2(H2 O)
Mængde 100 mg
Synonym Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) sodium salt hydrate (1:3:2), Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) trisodium salt dihydrate (9CI), UTP trisodium dihydrate
InChI formel InChI=1S/C9H15N2O15P3.3Na.2H2O/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;;;/m1...../s1
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])N2C=CC(=NC2=O)O
IUPAC navn trisodium;[[[(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(4-hydroxy-2-oxo-pyrimidin-1-yl)tetrahydrofuran-2-yl]methoxy-hydroxy-phosphoryl]oxy-oxido-phosphoryl] phosphate;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 586.12
Formel vægt 585.9355
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.