Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Uridin-5'-triphosphat trinatriumsalt, 98+%
Artikelnummer. 15495669
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495669 100 mg 100mg
15405679 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495669 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63427.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19817-92-6 | C9H12N2Na3O15P3 | 550.09 g/mol
Uridin-5'-triphosphat trinatriumsalt, bruges som en energirig precursor i den enzymatiske biosyntese af RNA, en potent vasodilator, og inducerer kontraktile responser i nogle væv. Uridin-5?-triphosphat, Trisodium Salt er en aktivator af P2Y. UTP er blevet brugt til at studere dets vasodilatatoriske virkninger på skeletmuskelceller hos diabetespatienter1. UTP er også blevet brugt som en purinerg agonist til at studere iontransportfunktioner af P2Y2-receptorer på rottebasolaterale membraner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Uridin-5′ -triphosphat trinatriumsalt, bruges som en energirig precursor i den enzymatiske biosyntese af RNA, en potent vasodilator og inducerer kontraktile responser i nogle væv. Uridin-5′ -trifosfat, Trisodium Salt er en aktivator af P2Y. UTP er blevet brugt til at studere dets vasodilatatoriske virkninger på skeletmuskelceller hos diabetespatienter1. UTP er også blevet brugt som en purinerg agonist til at studere iontransportfunktioner af P2Y2-receptorer på rottebasolaterale
membraner Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19817-92-6
Molekylær formel C9H12N2Na3O15P3
Molekylvægt (g/mol) 550.09
MDL nummer MFCD11045990
InChI nøgle MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
Synonym uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
PubChem CID 131675549
IUPAC navn trinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uridine-5'-triphosphate trisodium salt
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Beilstein 3585234
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/ml).
Formel vægt 550.09
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver