Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Uridin-5'-triphosphat trinatriumsalt, 98+%
Beskrivelse
Uridin-5'-triphosphat trinatriumsalt, bruges som en energirig precursor i den enzymatiske biosyntese af RNA, en potent vasodilator, og inducerer kontraktile responser i nogle væv. Uridin-5?-triphosphat, Trisodium Salt er en aktivator af P2Y. UTP er blevet brugt til at studere dets vasodilatatoriske virkninger på skeletmuskelceller hos diabetespatienter1. UTP er også blevet brugt som en purinerg agonist til at studere iontransportfunktioner af P2Y2-receptorer på rottebasolaterale membraner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Uridin-5′ -triphosphat trinatriumsalt, bruges som en energirig precursor i den enzymatiske biosyntese af RNA, en potent vasodilator og inducerer kontraktile responser i nogle væv. Uridin-5′ -trifosfat, Trisodium Salt er en aktivator af P2Y. UTP er blevet brugt til at studere dets vasodilatatoriske virkninger på skeletmuskelceller hos diabetespatienter1. UTP er også blevet brugt som en purinerg agonist til at studere iontransportfunktioner af P2Y2-receptorer på rottebasolaterale
membraner Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uridine-5'-triphosphate trisodium salt |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 3585234 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (50 mg/ml). |
| Formel vægt | 550.09 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |