Få mere at vide
Uridin-5'-trifosfattrinatriumsalt,≥ 97 %, til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423180 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423180 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11423180 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210121791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6005.00 DKK
    5720.23 DKK / 1g
    Spare 284.77 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 19817-92-6
Molekylær formel C9H12N2Na3O15P3
Molekylvægt (g/mol) 550.09
MDL nummer MFCD11045990
InChI nøgle MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
Synonym uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
PubChem CID 131675549
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uridine-5'-Triphosphate trisodium salt
Mængde 1 g
Analyseprocentområde ≥97%
IUPAC navn trinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
Formel vægt 550.09