Få mere at vide
Uridine 5'-Triphosphate TRIS Salt, TRC
Artikelnummer. 30452658
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30452658 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30452658 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU83004350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uridine 5'-Triphosphate TRIS Salt
CAS 108321-53-5
Molekylær formel C9H15N2O15P3 • x( C4H11NO3)
Mængde 50 mg
Synonym Uridine 5’-Triphosphate Tris Salt
InChI formel InChI=1S/C9H15N2O15P3.C4H11NO3/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);6-8H,1-3,5H2/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1
SMIL O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O[C@@H]1COP(OP(OP(O)(O)=O)(O)=O)(O)=O.OCC(CO)(N)CO
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol ((2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl triphosphate