missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Uridine 5'-Monophosphate, TRC

Artikelnummer. 30005938
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005938 250 mg
30138217 1 g
30135308 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005938 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU830020250MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 58-97-9
Kemisk navn eller materiale Uridine 5'-Monophosphate
Formel vægt 324.04
InChI formel InChI=1S/C9H13N2O9P/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
IUPAC navn ((2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen phosphate
Molekylær formel C9H13N2O9P
Molekylvægt (g/mol) 324.18
SMIL O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=C2)C(NC2=O)=O)O[C@@H]1COP(O)(O)=O
Synonym 5'-Uridylic Acid, Uridylic Acid, 5'-UMP, UMP, Uridine 5'-(Dihydrogen Phosphate), Uridine 5'-Phosphate, Uridine 5'-Phosphoric Acid, Uridine Monophosphate, Uridine Phosphate;

Tekniske data

Mængde 250 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.