Få mere at vide
Uridin 5'-monofosfat, TRC
Artikelnummer. 30138217
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138217 1 g
30135308 5 g
30005938 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138217 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU8300201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-97-9
Molekylær formel C9H13N2O9P
Molekylvægt (g/mol) 324.18
Synonym 5'-Uridylic Acid, Uridylic Acid, 5'-UMP, UMP, Uridine 5'-(Dihydrogen Phosphate), Uridine 5'-Phosphate, Uridine 5'-Phosphoric Acid, Uridine Monophosphate, Uridine Phosphate;
IUPAC navn ((2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyldihydrogenfosfat
SMIL O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=C2)C(NC2=O)=O)O[C@@H]1COP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uridine 5'-Monophosphate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H13N2O9P/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formel vægt 324.04