Få mere at vide
Uridin 5'-monofosfat, dinatriumsalt, hydrat, 98%
Artikelnummer. 15760839 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15760839 25 g Glasflaske 25g
10052890 1 g Glasflaske 1g
10762651 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15760839 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226290250
Request Bulk or Custom Format
homogen | CAS: 3387-36-8 | C9H11N2Na2O9P | 368,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3387-36-8
Molekylær formel C9H11N2Na2O9P
Molekylvægt (g/mol) 368.15
MDL nummer MFCD00149422
InChI nøgle KURVIXMFFSNONZ-IJRYJGAHNA-L
Synonym 5'-uridylicaciddisodiumsalt, uridine 5'-monophosphate, disodium salt, uridine-5'-monophosphate disodium salt
PubChem CID 123134060
SMIL [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uridine 5 '-monophosphate, disodium salt, hydrate
Absorbans 0.71 to 0.77 (A250/A260),0.38 to 0.44 (A280/A260)
Smeltepunkt 208.0°C to 210.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 10, 9689
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: ± 40% (20°C)
Spektrofotometri 97.5% min. (lambda max. 262 nm,pH 7) molar absorptivity 10000 ±2%,on dry basis
IUPAC navn dinatrium [(2R,3S,4S,5R)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
Transmission 95% min. (c=1, 430 nm) 1 cm cell
Formel vægt 368.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver