Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uridine 5′-monophosphate, disodium salt, hydrate |
| Absorbans | 0,71 til 0,77 (A250/A260), 0,38 til 0,44 (A280/A260) |
| Smeltepunkt | 208,0 °C til 210,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 10, 9689 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: +/- 40% (20 °C) |
| Vis mere |