Få mere at vide
Uridin 5'-monofosfat, dinatriumsalt, hydrat, 98%
Artikelnummer. 10762651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762651 5 g Glasflaske 5g
10052890 1 g Glasflaske 1g
15760839 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10762651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226290050
 Begrænset vare
På lager
homogen | CAS: 3387-36-8 | C9H11N2Na2O9P | 368,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3387-36-8
Molekylær formel C9H11N2Na2O9P
Molekylvægt (g/mol) 368.15
MDL nummer MFCD00149422
InChI nøgle KURVIXMFFSNONZ-IJRYJGAHNA-L
Synonym uridine-5'-monophosphate disodium salt, uridine 5'-monophosphate, disodium salt, 5'-uridylicaciddisodiumsalt
PubChem CID 123134060
SMIL [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uridine 5′-monophosphate, disodium salt, hydrate
Absorbans 0,71 til 0,77 (A250/A260), 0,38 til 0,44 (A280/A260)
Smeltepunkt 208,0 °C til 210,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 10, 9689
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: +/- 40% (20 °C)
Spektrofotometri 97,5% min. (lambda max. 262nm, pH 7) molar absorption 10000 +/-2% på tør basis
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat;natrium
Transmission 95% min. (c=1, 430nm) 1 cm celle
Formel vægt 368.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver