Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Uridin-5'-monophosphat dinatriumsalt, 99%
Artikelnummer. 11498517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498517 25 g 25g
11488517 5 g 5g
11408527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498517 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18601.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 3387-36-8 | C9H11N2Na2O9P | 368,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3387-36-8
Molekylær formel C9H11N2Na2O9P
Molekylvægt (g/mol) 368.15
MDL nummer MFCD00149422
InChI nøgle KURVIXMFFSNONZ-IJRYJGAHNA-L
Synonym uridine-5'-monophosphate disodium salt, uridine 5'-monophosphate, disodium salt, 5'-uridylicaciddisodiumsalt
PubChem CID 123134060
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat;natrium
SMIL [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uridine-5'-monophosphate disodium salt
Smeltepunkt ∼209 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 3582885
Formel vægt 368.15
Procent renhed 99%