Få mere at vide
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate disodium salt
Artikelnummer. 16489366
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16489366 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16489366 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYW013175
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate disodium salt is component used for RNA synthesis.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 368.14 g/mol
Produkttype Natural Products
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 98.0%
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (135.82 mM)
CAS 3387-36-8