Få mere at vide
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate
Artikelnummer. 16414756
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16414756 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16414756 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101981
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate (5'-​Uridylic acid), a monophosphate form of UTP, can be acquired either from a de novo pathway or degradation products of nucleotides and nucleic acids in vivo and is a major nucleotide analogue in mammalian milk.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 324.18 g/mol
Produkttype Natural Products
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 97.0%
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (462.71 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 150 mg/mL (462.71 mM∣Need ultrasonic)
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 58-97-9
Synonym 5'-​Uridylic acid