Få mere at vide
Uridin-5'-diphosphattrinatriumsalt, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402969
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15402969 100 mg 100mg
15412969 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15402969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60141.MC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
CAS: 21931-53-3 | Molekylærformel: C9H11N2Na3O12P2 | Molekylvægt: 470,106 g/mol
Den er blevet brugt som purinerg agonist til at studere dens effekter på absorptive kationiske flux i cochlear ydre sulcusceller (OSC) og vestibulære overgangsceller (VTC). Har også været brugt til nukleosiddiphosphatase (NDPase) aktivitetsanalyser i kaninnethinden.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Den er blevet brugt som purinerg agonist til at studere dens effekter på absorptive kationiske flux i cochlear ydre sulcusceller (OSC) og vestibulære overgangsceller (VTC). Har også været brugt til nukleosiddiphosphatase (NDPase) aktivitetsanalyser i kaninnethinden.
Opløselighed
Opløselig i vand til 100 mM
Bemærk
Opbevar i fryseren -20 °C. Hold beholderen tæt lukket et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21931-53-3
Molekylær formel C9H11N2Na3O12P2
Molekylvægt (g/mol) 470.106
MDL nummer MFCD00006524
InChI nøgle GFASEGWJDXDCKZ-PRYCXDIZSA-K
Synonym uridine 5'-diphosphate sodium salt, uridine 5'-diphosphate sodium salt from
PubChem CID 126968597
IUPAC navn trinatrium;[[(2S,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxyoxidophosphoryl]phosphat
SMIL C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uridine-5'-diphosphate trisodium salt
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Opløselig i vand til 100 mM
Formel vægt 470.11
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver