Få mere at vide
URIDIN-5'-DIFOSFAT, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11398819 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398819 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11398819 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210120591
Dinatriumsalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-98-0
Molekylær formel C9H14N2O12P2
Molekylvægt (g/mol) 404.16
InChI nøgle XCCTYIAWTASOJW-UHFFFAOYNA-N
Synonym uridine 5'-diphosphate, uridine diphosphate, uridine 5'-trihydrogen diphosphate, udp, uridine-5'-diphosphate, unii-5g0f599a1y, 5'-udp, uridine 5'-pyrophosphate, uridine 5'-pyrophosphoric acid, uridine-diphosphate
PubChem CID 6031
ChEBI CHEBI:17659
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale URIDINE-5'-DIPHOSPHATE, MP Biomedicals
Mængde 1 g
Formel vægt 448.17 (Anhydrous)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • URIDINE-5`-DIPHOSPHATE DISODIUM SALT
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Uridine-5'-diphosphate Disodium Salt