Få mere at vide
Uridin-5'-diphosphat dinatriumsalt, 98%
Beskrivelse
Uridin-5'-diphosphat dinatriumsalt bruges i undersøgelser af nukleinsyre (RNA) biosyntese og cellesignalering. UDP er et nukleotid, der ved phosphorylering til UTP bliver et substrat for enzymer såsom RNA-polymerase(r) og GTPaser. Disse enzymer er involveret i en lang række anvendelser fra syntesen af RNA til reguleringen af G-koblede proteinreceptorer (GPCR) og cellesignalmolekyler såsom Rho-signalering via guanin nukleotidudvekslingsfaktorer (GEF).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Uridin-5′ -diphosphat dinatriumsalt bruges i undersøgelser af nukleinsyre (RNA) biosyntese og cellesignalering. UDP er et nukleotid, der ved phosphorylering til UTP bliver et substrat for enzymer såsom RNA-polymerase(r) og GTPaser. Disse enzymer er involveret i en lang række anvendelser fra syntesen af RNA til reguleringen af G-koblede proteinreceptorer (GPCR) og cellesignalmolekyler såsom Rho-signalering via guanin nukleotidudvekslingsfaktorer (GEF).
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uridine-5'-diphosphate disodium salt |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 8817400 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| IUPAC navn | dinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat |
| Formel vægt | 448.13 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Uridine-5'-diphosphate disodium salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Uridine-5'-diphosphate disodium salt