Få mere at vide
Uridine 3’-Monophosphate Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uridine 3'-Monophosphate Disodium Salt |
| CAS | 35170-03-7 |
| Molekylær formel | C9H11N2Na2O9P |
| Mængde | 10 mg |
| SMIL | [Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)([O-])[O-])N2C=CC(=O)NC2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.14 |
| Formel vægt | 367.9998 |