missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Uridine-2-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uridine-2-13C |
| CAS | 35803-42-0 |
| Molekylær formel | C8(13C)H12N2O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Uridine-2-13C (9CI), [2-13C]Uridine, 1-β-D-Ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-2-13C, 1-β-D-Ribofuranosyluracil-2-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i9+1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N(C=C2)[13C](NC2=O)=O |
| IUPAC navn | 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione-2-13C |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.2 |
| Formel vægt | 245.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?