Få mere at vide
Uridine-2-13C-1,3-15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uridine-2-13C-1,3-15N2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i9+1,10+1,11+1 |
| Formel vægt | 247.067 |
| Procent renhed | >95% |