missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Uridine-13C,15N2 2',3',5'-Tribenzoate, TRC

Artikelnummer. 30451980
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30451980 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451980 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU8300472.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Uridine-13C,15N2 2',3',5'-Tribenzoate
CAS 2082749-94-6
Molekylær formel C2913CH2415N2O9
Mængde 2.5 mg
Synonym 2',3',5'-Tri-O-benzoyluridine-13C,15N2, 2',3',5'-Tribenzoyluridine-13C,15N2, NSC 97840-13C,15N2
InChI formel InChI=1S/C30H24N2O9/c33-23-16-17-32(30(37)31-23)26-25(41-29(36)21-14-8-3-9-15-21)24(40-28(35)20-12-6-2-7-13-20)22(39-26)18-38-27(34)19-10-4-1-5-11-19/h1-17,22,24-26H,18H2,(H,31,33,37)/t22-,24-,25-,26-/m1/s1/i30+1,31+1,32+1
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1)O[C@H]2[C@H]([15N]3[13C]([15NH]C(C=C3)=O)=O)O[C@@H]([C@H]2OC(C4=CC=CC=C4)=O)COC(C5=CC=CC=C5)=O
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-2-((benzoyloxy)methyl)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl-2-13C-1,3-15N2)tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
Molekylvægt (g/mol) 559.5
Formel vægt 559.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.