Få mere at vide
Urinsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430973
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11430973
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13346.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Urinsyre virker som et stærkt reduktionsmiddel (elektrondonorer) og potent antioxidant. Det bruges som en forløber i cellekultursystemer og i kosmetik. Yderligere er det nyttigt til serumfrit medium supplement. Ud over dette bruges det som et reagens til bestemmelse af urikase og wolframat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Urinsyre virker som et stærkt reduktionsmiddel (elektrondonorer) og potent antioxidant. Det bruges som en forløber i cellekultursystemer og i kosmetik. Yderligere er det nyttigt til serumfrit medium supplement. Ud over dette bruges det som et reagens til bestemmelse af urikase og wolframat.
Opløselighed
Opløselig i 1M natriumhydroxidopløsning. Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i æter og alkohol.
Noter
Stabil. Inkompatibel med andre materialer såsom syrer, baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69-93-2
Molekylær formel C5H4N4O3
Molekylvægt (g/mol) 168.112
MDL nummer MFCD00005712
InChI nøgle LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Synonym uric acid, urate, 2,6,8-trioxypurine, lithic acid, 2,6,8-trihydroxypurine, 2,6,8-trioxopurine, 1h-purine-2,6,8-triol, 8-hydroxyxanthine, 7,9-dihydro-1h-purine-2,6,8 3h-trione, 1h-purine-2,6,8 3h-trione, 7,9-dihydro
PubChem CID 1175
ChEBI CHEBI:17775
IUPAC navn 7,9-dihydro-3H-purin-2,6,8-trion
SMIL C12=C(NC(=O)N1)NC(=O)NC2=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Uric acid
Smeltepunkt >300°C
Tæthed 1.89
Mængde 500 g
Beilstein 156158
Merck Index 14,9875
Opløselighedsinformation Soluble in 1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water. Insoluble in ether and alcohol.
Formel vægt 168.11
Procent renhed 99%