Få mere at vide
Urinsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420973
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420973 100 g 100g
11410973 25 g 25g
11430973 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13346.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Urinsyre virker som et stærkt reduktionsmiddel (elektrondonorer) og potent antioxidant. Det bruges som en forløber i cellekultursystemer og i kosmetik. Yderligere er det nyttigt til serumfrit medium supplement. Ud over dette bruges det som et reagens til bestemmelse af urikase og wolframat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Urinsyre virker som et stærkt reduktionsmiddel (elektrondonorer) og potent antioxidant. Det bruges som en forløber i cellekultursystemer og i kosmetik. Yderligere er det nyttigt til serumfrit medium supplement. Ud over dette bruges det som et reagens til bestemmelse af urikase og wolframat.
Opløselighed
Opløselig i 1M natriumhydroxidopløsning. Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i æter og alkohol.
Noter
Stabil. Inkompatibel med andre materialer såsom syrer, baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-93-2
Molekylær formel C5H4N4O3
Molekylvægt (g/mol) 168.112
MDL nummer MFCD00005712
InChI nøgle LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Synonym uric acid, urate, 2,6,8-trioxypurine, lithic acid, 2,6,8-trihydroxypurine, 2,6,8-trioxopurine, 1h-purine-2,6,8-triol, 8-hydroxyxanthine, 7,9-dihydro-1h-purine-2,6,8 3h-trione, 1h-purine-2,6,8 3h-trione, 7,9-dihydro
PubChem CID 1175
ChEBI CHEBI:17775
IUPAC navn 7,9-dihydro-3H-purin-2,6,8-trion
SMIL C12=C(NC(=O)N1)NC(=O)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uric acid
Smeltepunkt >300 °C
Tæthed 1.89
Mængde 100 g
Beilstein 156158
Merck Index 14,9875
Opløselighedsinformation Opløselig i 1 M natriumhydroxidopløsning. Let opløselig i vand. Uopløselig i æter og alkohol.
Formel vægt 168.11
Procent renhed 99%