Få mere at vide
Urinsyre, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10205560 25 g Plastflaske 25g
10327400 100 g Plastflaske 100g
10607134 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10205560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171290250
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Urinsyre, CAS # 69-93-2, er en almindelig oxopurinmetabolit og en normal komponent i urinen.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Urinsyre er en purin-baseret metabolit, der findes i mennesker, mus og E. coli
• Urinsyre kan ophobes i overskud, hvilket fører til sygdomme som hyperurikæmi
• Effekter af overskydende urinsyreakkumulering omfatter hypertension, gigt og nyreproblemer.
Anvendelser
•Nyttig som biokemisk standard
• Velegnet til brug i studiet af hyperurikæmi og gigt
• Urinsyre kan også spille andre roller i cellemetabolisme og fysiologi
• Kun beregnet til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-93-2
Molekylær formel C5H4N4O3
Molekylvægt (g/mol) 168.112
MDL nummer MFCD00005712
InChI nøgle LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Synonym uric acid, urate, 2,6,8-trioxypurine, lithic acid, 2,6,8-trihydroxypurine, 2,6,8-trioxopurine, 1h-purine-2,6,8-triol, 8-hydroxyxanthine, 7,9-dihydro-1h-purine-2,6,8 3h-trione, 1h-purine-2,6,8 3h-trione, 7,9-dihydro
PubChem CID 1175
ChEBI CHEBI:17775
IUPAC navn 7,9-dihydro-3H-purin-2,6,8-trion
SMIL C12=C(NC(=O)N1)NC(=O)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uric acid
Navn note 99+%
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 168.11
Procent renhed ≥99,0% (ex N)
Fysisk form fint pulver