Få mere at vide
Uric acid, 99% max., MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487431 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11487431 500 g
11467431 10 g
11477431 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487431 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210321590
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 69-93-2
Molekylær formel C5H4N4O3
Molekylvægt (g/mol) 168.112
InChI nøgle LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Synonym uric acid, urate, 2,6,8-trioxypurine, lithic acid, 2,6,8-trihydroxypurine, 2,6,8-trioxopurine, 1h-purine-2,6,8-triol, 8-hydroxyxanthine, 7,9-dihydro-1h-purine-2,6,8 3h-trione, 1h-purine-2,6,8 3h-trione, 7,9-dihydro
PubChem CID 1175
ChEBI CHEBI:17775
IUPAC navn 7,9-dihydro-3H-purin-2,6,8-trion
SMIL C12=C(NC(=O)N1)NC(=O)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uric acid
Farve Hvid
Tæthed 1.89g/mL
Analyseprocentområde 99% maks.
Mængde 500 g
Formel vægt 168.11
Fysisk form Krystallinsk pulver