Få mere at vide
Uric Acid-1,3-15N2, TRC
Artikelnummer. 30010354
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010354 10 mg
30008785 100 mg
30006577 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU82920310MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62948-75-8
Molekylær formel C5 H4 15N2 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 170.1
Synonym 7,9-dihydro-1H-Purine-2,6,8(3H)-trione-1,3-15N2
IUPAC navn 7,9-dihydro-3H-purine-2,6,8-trione
SMIL O=C1[15NH]C(=O)C2=C([15NH]1)NC(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uric acid 1,3-15N2
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i8+1,9+1
Formel vægt 170.0224
Procent renhed >95%