Få mere at vide
Uric Acid-1,3-15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uric acid 1,3-15N2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i8+1,9+1 |
| Formel vægt | 170.0224 |
| Procent renhed | >95% |