Få mere at vide
Urethan, TRC
Artikelnummer. 30457247
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457247 5 g
30452781 25 g
30450520 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457247 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU8253005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-79-6
Molekylær formel C3 H7 N O2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Synonym Ethyl aminoformate, Ethyl carbamate, Ethylurethane, Leucethane, NSC 746, O-Ethylurethane, Pracarbamine, Urethan, Urethane
IUPAC navn Ethylcarbamat
SMIL CCOC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl carbamate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Formel vægt 89.0477