Få mere at vide
Urethane-d5, TRC
Artikelnummer. 30457374
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30457374 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30457374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU82530250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urethane-d5
CAS 73962-07-9
Molekylær formel C3 2H5 H2 N O2
Mængde 50 mg
Synonym Ethan-d5-ol','carbamate (9CI), Carbamic acid ethyl-d5 ester, Ethyl-d5 carbamate, Urethane-d5, Urethane-D5 (ethyl-D5)
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i1D3,2D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)N
IUPAC navn 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl carbamate
Molekylvægt (g/mol) 94.12
Formel vægt 94.0791