missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Urethan-13C, 15N, TRC

Artikelnummer. 30455586
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455586 10 mg
30453112 100 mg
30455828 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30455586 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU82530710MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Urethane-13C,15N
Molekylær formel 13C C2 H7 15N O2
Mængde 10 mg
Synonym Carbamic Acid Ethyl Ester-13C,15N, Ethyl Aminoformate-13C,15N, Ethyl Carbamate-13C,15N, Ethylurethane-13C,15N, Leucethane-13C,15N, NSC 746-13C,15N, O-Ethylurethane-13C,15N, Pracarbamine-13C,15N, Urethan-13C,15N
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i3+1,4+1
SMIL CCO[13C](=O)[15NH2]
IUPAC navn Ethylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 91.079
Formel vægt 91.048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.