Få mere at vide
Urethan, LoGiCal
Artikelnummer. 30460774
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460774 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460774 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR2535.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl carbamate
CAS 51-79-6
Analyt- eller komponentnavne Ethyl carbamate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H7 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethyl aminoformate, Ethyl carbamate, Ethylurethane, Leucethane, NSC 746, O-Ethylurethane, Pracarbamine, Urethan, Urethane
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Løsningstype Fedt
SMIL CCOC(=O)N
IUPAC navn Ethylcarbamat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Mængde 10 mg
Formel vægt 89,0477 g/mol