Få mere at vide
Ureidopropionic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16425576
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16425576 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16425576 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113285
MedChemExpress Ureidopropionic acid (3-Ureidopropionic acid) is an intermediate in the metabolism of uracil.
Ureidopropionic acid (3-Ureidopropionic acid) is an intermediate in the metabolism of uracil.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ureidopropionic acid
Fysisk form Powder
CAS 462-88-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H8N2O3
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym 3-Ureidopropionic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (946.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCNC(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 132.12
Formel vægt 132.12
Procent renhed 97.0%