Få mere at vide
Urinstof, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518264 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15518264 2.5 kg Poly flaske Hver
15508264 500 g Poly flaske Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15518264 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 411105
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højrenhedsreagenser testet til brug i bioteknologiske applikationer, såsom elektroforese og væskekromatografi
    Til proteinsolubilisering og denaturering
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.056
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
Emballage Poly flaske
Mængde 2.5 kg
Specifik vægtfylde 1L = 1.32kg
Formel vægt 60.06
Grad Ultrapure Bioreagens