Beskrivelse
- Til proteinsolubilisering og denaturering
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urea |
| Emballage | Poly flaske |
| Mængde | 500 g |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.32kg |
| Formel vægt | 60.06 |
| Grad | Ultrapure Bioreagens |