Få mere at vide
Urea, ultraren, 99%
Artikelnummer. 15437069
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437069 100 g 100g
15447069 500 g 500g
15457069 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15437069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65769.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.90 DKK
    246.65 DKK / 100g
    Spare 54.25 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60,056 g/mol
Urea er et råstof til fremstilling af organiske harpikser og bruges som proteindenaturerende fugemasse og i landbruget, farvestoffer, brændstoffer, funktionelle væsker, mellemprodukter, malingsadditiver og coatingadditiver. Urea bruges som en nitrogenfrigørende gødning, et korroderende alternativ til stensalt til afisning af veje, bruningsmiddel i fabriksfremstillede kringler, skyfrømiddel, et dybt eutektisk opløsningsmiddel og type ionisk væske.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Urea er et råstof til fremstilling af organiske harpikser og bruges som proteindenaturerende fugemasse og i landbruget, farvestoffer, brændstoffer, funktionelle væsker, mellemprodukter, malingsadditiver og coatingadditiver. Urea bruges som en nitrogenfrigørende gødning, et korroderende alternativ til stensalt til afisning af veje, bruningsmiddel i fabriksfremstillede kringler, skyfrømiddel, et dybt eutektisk opløsningsmiddel og type ionisk væske.
Opløselighed
Opløselig i vand Opløselig i vand, alkohol, methanol, glycerol, benzen og koncentreret saltsyre. Praktisk talt uopløselig i chloroform og ether.
Bemærkninger
Stabil ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.056
MDL nummer MFCD00008022
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
Smeltepunkt 132 °C til 135 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.335
pH 9,2 til 9,5
Renhedsgrad noter Ultrapure
Lugt Ammoniak-lignende
Lineær formel NH2CONH2
Mængde 100 g
Beilstein 635724
Merck Index 14,9867
Opløselighedsinformation Opløselig i vand Opløselig i vand, alkohol, methanol, glycerol, benzen og koncentreret saltsyre; Praktisk talt uopløselig i kloroform og æter.
Formel vægt 60.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk