Få mere at vide
Urea, Ultra Pure,≥ 99 %, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11405822 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405822 10 kg 10kg
1 options
Artikelnummer. 11405822 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04821858
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3900.00 DKK
    3714.24 DKK / 10kg
    Spare 185.76 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
CAS 57-13-6
Farve Hvid
Tæthed 1,335 g/cm3 ved 20 °C
Analyseprocentområde ≥99%
Molekylær formel CH4N2O
MDL nummer MFCD00008022
Mængde 10 kg
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(N)N
IUPAC navn urinstof
Molekylvægt (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Formel vægt 60.06
Fysisk form Pulver