Få mere at vide
Urea, Ultra Pure, 5lb, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11471702 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 lb.
Pakningsstørrelse:
5lb
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471702 5 lb. 5lb
1 options
Artikelnummer. 11471702 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04821527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 DKK
    1504.50 DKK / 5lb
    Spare 75.50 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
57-13-6 Renhed:≥ 99 % Tungmetaller (som Pb):<< 0,002 ppm OD (260nm) af en 7M opløsning:<< 0,05 Proteindenatureringsmiddel
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Mængde 5 lb.
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(N)N
IUPAC navn urinstof
Molekylvægt (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Grad Ultrapure