Få mere at vide
Urea, Ultra Pure, 25 kg, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11491702 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 kg
Pakningsstørrelse:
25kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491702 25 kg 25kg
1 options
Artikelnummer. 11491702 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04821531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7560.00 DKK
    7201.23 DKK / 25kg
    Spare 358.77 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
57-13-6 Renhed:≥ 99 % Tungmetaller (som Pb):<< 0,002 ppm OD (260nm) af en 7M opløsning:<< 0,05 Proteindenatureringsmiddel
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Mængde 25 kg
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(N)N
IUPAC navn urinstof
Molekylvægt (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Grad Ultrapure