Få mere at vide
Urea, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558274 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 15558274
Brand: Avantor J.T.Baker 420601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.056
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Urea
Emballage Poly flaske
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1L = 1.32kg
Formel vægt 60.06
Grad USP