Få mere at vide
Urinstof, puris. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16645823
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Artikelnummer. Mængde
16645823 2.5 kg
1 options
Artikelnummer. 16645823 Leverandør Fluka Leverandørnr. 33247H2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.02 DKK
    1310.68 DKK / 2.5kg
    Spare 109.34 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea
CAS 57-13-6
CAS Max % 1
Farve Hvid
Tæthed 1,32 g/cm3 (20 °C)
pH 9 til 10
Molekylær formel CH4N2O
Mængde 2.5 kg
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC(N)=O
IUPAC navn urinstof
Molekylvægt (g/mol) 60.06
Grad Reagens Pharmacopeia Organics