Få mere at vide
Urea, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urea |
| CAS | 57-13-6 |
| Emballage | Poly flaske |
| Molekylær formel | CH4N2O |
| Mængde | 500 g |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.32kg |
| Synonym | carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate |
| InChI nøgle | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C(=O)(N)N |
| IUPAC navn | urinstof |
| Vis mere |