Få mere at vide
Urinstof, MP Biomedicals
Artikelnummer. 15709160 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
1 kg
25 lb.
Pakningsstørrelse:
1kg
25lb
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15709160 1 kg 1kg
11404976 50 g 50g
11414976 25 lb. 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15709160 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04821528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00 DKK
    689.57 DKK / 1kg
    Spare 34.43 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
  • Opløs urinstof i deioniseret vand til den ønskede koncentration
  • For hver 10 ml opløsning tilsættes 1 g Amberlite™ IRA-910
  • Rør i en time ved stuetemperatur
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.056
MDL nummer MFCD00008022
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL C(=O)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UREA
Smeltepunkt 130 °C til 140 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 135 °C (dekomponering)
Lineær formel CH4N2O
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Et gram opløses i 1 ml vand, 10 ml 95% ethanol, 1 ml kogende 95% ethanol, 20 ml absolut ethanol, 6 ml methanol, 2 ml glycerol; Opløselig i koncentreret saltsyre; næsten uopløseligt i kloroform, æter.
Formel vægt 60.06
Procent renhed ≥99%
Grad Ultra Pure
Fysisk form Prills