Få mere at vide
Urea hydrogen peroxide adduct, 97%
Artikelnummer. 11378835
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378835 100 g 100g
11368835 25 g 25g
11388835 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378835 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13940.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94.07 g/mol
Urinstofhydrogenperoxid er et antiseptisk, desinfektions- og blegemiddel, der anvendes i henholdsvis lægemidler og kosmetik. Det bruges til blegning af tænder og lindrer mindre betændelse i tandkød, mundslimhindeoverflader og læber. Det finder anvendelse ved fremstilling af plast, udvikling af blåtryk og modifikation af stivelse. Ud over dette bruges det som en kilde til brintoverilte, der er let at håndtere i laboratoriet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Urea hydrogenperoxid er et antiseptisk, desinfektions- og blegemiddel, der anvendes i henholdsvis lægemidler og kosmetik. Det bruges til blegning af tænder og lindrer mindre betændelse i tandkød, mundslimhindeoverflader og læber. Det finder anvendelse ved fremstilling af plast, udvikling af blåtryk og modifikation af stivelse. Ud over dette bruges det som en kilde til brintoverilte, der er let at håndtere i laboratoriet.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Inkompatibel med eddikesyreanhydrid, anilin og carboxylsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-43-6
Molekylær formel CH6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 94.07
MDL nummer MFCD00013119
InChI nøgle AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
PubChem CID 31294
ChEBI CHEBI:75178
IUPAC navn hydrogenperoxid; urinstof
SMIL C(=O)(N)N.OO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea hydrogen peroxide adduct
Smeltepunkt ∽90°C (decomposition)
Lugt Odorless
Lineær formel H2NCONH2·H2O2
Mængde 100 g
FN nummer UN1511
Beilstein 3680414
Følsomhed Very Hygroscopic
Merck Index 14,1782
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 94.07
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide--urea
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: urea, Tetrasodium pyrophosphate