Få mere at vide
Ureahydrogenperoxid-addukt, 97%
Artikelnummer. 11368835
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368835 25 g 25g
11378835 100 g 100g
11388835 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368835 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13940.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94,07 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Urea hydrogenperoxid er et antiseptisk, desinfektions- og blegemiddel, der anvendes i henholdsvis lægemidler og kosmetik. Det bruges til blegning af tænder og lindrer mindre betændelse i tandkød, mundslimhindeoverflader og læber. Det finder anvendelse ved fremstilling af plast, udvikling af blåtryk og modifikation af stivelse. Ud over dette bruges det som en kilde til brintoverilte, der er let at håndtere i laboratoriet.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Inkompatibel med eddikesyreanhydrid, anilin og carboxylsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-43-6
Molekylær formel CH6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 94.07
MDL nummer MFCD00013119
InChI nøgle AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
PubChem CID 31294
ChEBI CHEBI:75178
IUPAC navn hydrogenperoxid; urinstof
SMIL C(=O)(N)N.OO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea hydrogen peroxide adduct
Smeltepunkt ∽90 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Lineær formel H2NCONH2·H2O2
Mængde 25 g
FN nummer UN1511
Beilstein 3680414
Følsomhed Meget hygroskopisk
Merck Index 14,1782
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 94.07
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide--urea
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Urea, compound withhydrogen peroxide
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.