Få mere at vide
Urinstofhydrogenperoxid, 1 g tabletter, stabiliseret, indeholder 35 vægt% H2O2, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11924381 5 kg Plast tromle 5kg
10420321 250 g Glasflaske 250g
10266620 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11924381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 241020051
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-43-6 , 7722-88-5
Molekylær formel CH6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 94.07
InChI nøgle AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
PubChem CID 31294
ChEBI CHEBI:75178
IUPAC navn hydrogenperoxid; urinstof
SMIL C(=O)(N)N.OO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urea hydrogen peroxide
Smeltepunkt 75.0°C to 85.0°C
Farve Hvid
Emballage Plast tromle
Lineær formel CO(NH2)2·H2O2
Mængde 5 kg
Fieser 16,379; 17,401
Merck Index 15,1784
Opløselighedsinformation Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: alcohol and ether decomposes the product to h2o2, and urea, soluble in ethylene glycol
Stabilisator 1% sodium pyrophosphate
Formel vægt 94.07
Procent renhed ≥33.5% (H2O2)
Fysisk form Tablets
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Urea hydrogen peroxide (1 g tablets), stabilized, contains 35 wt% H2O2
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.