Få mere at vide
Ureabrintoverilte, 1 g tabletter, stabiliseret, indeholder 35 vægtprocent H2O2
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urea hydrogen peroxide |
| Smeltepunkt | 75,0 °C til 85,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CO(NH2)2·H2O2 |
| Mængde | 1 kg |
| Fieser | 16,379; 17,401 |
| Merck Index | 15,1784 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: alkohol og ether nedbryder produktet til h2o2 og urinstof, opløseligt i ethylenglycol |
| Stabilisator | 1% natriumpyrofosfat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Urea hydrogen peroxide (1 g tablets), stabilized, contains 35 wt% H2O2
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.