Få mere at vide
Urinstof, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16488313 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488313 1 kg
16416359 250 g
16655823 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488313 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 33247H1KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-13-6
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.06
InChI nøgle XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC navn urinstof
SMIL NC(N)=O
Tekniske data
Fysisk form Crystalline Granules
Mængde 1 kg
Procent renhed ≥99.5%
Tab ved tørring Max. 1.0 %
Emballage Plastflaske
Udseende Complying