Få mere at vide
Urea-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urea-d4 |
| CAS | 1433-11-0 |
| Molekylær formel | C D4 N2 O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Urea-d4 (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), 1,1,3,3-Tetradeuteriourea, Urea-d4, Urea-D4, Carbamimidic acid-d4, Carbamimidic-d4 acid, Carbonyl diamide-d4, Urea D4, [2H4]-Urea |
| InChI formel | InChI=1 S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i/hD4 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])C(=O)N([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,3,3-tetradeuteriourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 64.08 |
| Formel vægt | 64.057 g/mol |
| Vis mere |